Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Valin99,  %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480104
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480104 25 g 25 Gramm
11470104 5 g 5 Gramm
11490104 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11480104
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13583.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1149-26-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1149-26-4
Summenformel C13H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.28
MDL-Nummer MFCD00008922
InChI-Schlüssel CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-valine, n-cbz-l-valine, z-val-oh, cbz-l-valine, n-benzyloxycarbonyl-l-valine, n-carbobenzoxy-l-valine, z-l-val-oh, carbobenzoxy-l-valine, z-valine, carbobenzyloxy-l-valine
PubChem CID 726987
IUPAC-Name (2S)-3-Methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-valine
Schmelzpunkt 60°C
Menge 25 g
Beilstein 2056617
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 99%