Learn More
N-(Benzyloxycarbonyl)serin-Benzylester, TRC
Artikelnummer. 30330368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330368 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330368 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2867701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Benzyloxycarbonyl)serine Benzyl Ester
CAS 21209-51-8
Summenformel C18H19NO5
Menge 1 g
Synonym (Benzyloxycarbonyl)serine Benzyl Ester, Benzyl (S)-(-)-2-Benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serine Benzyl Ester, N-Carboxyserine DIbenzyl Ester, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-serine Phenylmethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
SMILES OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-(2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 329.35
Formelmasse 329.1263