Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)-succinimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10124650 25 g Glasflasche 25 Gramm
10348300 100 g Glasflasche 100 Gramm
10188033 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10124650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211170250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13139-17-8
Summenformel C12H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 249.22
MDL-Nummer MFCD00005513
InChI-Schlüssel MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
IUPAC-Name Benzyl (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-Carbonat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 82°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen (10% in acetone) Clear colorless to almost colorless
Formelmasse 249.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver