Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid, 98%
Artikelnummer. 11490123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490123 100 g 100 Gramm
11470123 5 g 5 Gramm
11480123 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12153.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249,222 g/mol
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid ist ein Reagenz, das bei der Herstellung von Peptidthiosäuren verwendet wird, um Peptidvorstufen zu betrachten. Auch bei der Vorbereitung von Aminglykosid-Derivaten für die Funktion von Topoisomerase für die menschliche und bakterielle Hemmung verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid ist ein Reagenz, das bei der Herstellung von Peptidthiosäuren verwendet wird, um Peptidvorstufen zu betrachten. Auch bei der Vorbereitung von Aminglykosid-Derivaten für die Funktion von Topoisomerase für die menschliche und bakterielle Hemmung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Aceton (0.1 g/ml).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13139-17-8
Summenformel C12H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 249.222
MDL-Nummer MFCD00005513
InChI-Schlüssel MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
IUPAC-Name Benzyl (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-Carbonat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Schmelzpunkt 77°C to 82°C
Menge 100 g
Beilstein 1387927
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,acetone (0.1g/mL).
Formelmasse 249.23
Reinheit (%) 99%
RUO– Nur für Forschungszwecke