Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)-succinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081951
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11470123
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12153.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249.222 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid ist ein Reagenz, das bei der Herstellung von Peptidthiosäuren verwendet wird, um Peptidvorstufen zu betrachten. Auch bei der Vorbereitung von Aminglykosid-Derivaten für die Funktion von Topoisomerase für die menschliche und bakterielle Hemmung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Aceton (0.1 g/ml).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13139-17-8
Summenformel C12H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 249.222
MDL-Nummer MFCD00005513
InChI-Schlüssel MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
IUPAC-Name Benzyl (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-Carbonat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Schmelzpunkt 77°C to 82°C
Menge 5 g
Beilstein 1387927
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,acetone (0.1g/mL).
Formelmasse 249.23
Reinheit (%) 99%