Learn More
N-Biotinyl-12-aminododecansäure, TRC
Artikelnummer. 30339991
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339991 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339991 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB39387510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Biotinyl-12-aminododecanoic Acid
CAS 135447-73-3
Summenformel C22 H39 N3 O4 S
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC-Name 12-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]dodecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 441.63
Formelmasse 441.2661