Learn More
N-Biotinyl-N'-Boc-1,6-hexandiamin, TRC
Artikelnummer. 30344881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344881 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB395300100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Biotinyl-N'-Boc-1,6-hexanediamine
CAS 153162-70-0
Summenformel C21 H38 N4 O4 S
Menge 100 mg
Synonym N-Biotinyl-N-Boc-1,6-Hexanediamine
InChI-Formel InChI=1S/C21H38N4O4S/c1-21(2,3)29-20(28)23-13-9-5-4-8-12-22-17(26)11-7-6-10-16-18-15(14-30-16)24-19(27)25-18/h15-16,18H,4-14H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,28)(H2,24,25,27)/t15-,16-,18-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexyl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 442.62
Formelmasse 442.2614