Learn More
N-BOC-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244894 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15244894 5 g Glasflasche 5 Gramm
15264894 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244894 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 286961-14-6 | C16H28BNO4 | 309.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 286961-14-6
Summenformel C16H28BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 309.21
MDL-Nummer MFCD03840345
InChI-Schlüssel VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-n-boc-4-boronic acid pinacol ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 4642098
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid Pinacol Ester
Schmelzpunkt 115.0°C to 117.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 309.21
Reinheit (%) 97%