Learn More
N-Boc-1,3-Propandiamin, TRC
Artikelnummer. 30335035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335035 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6567105G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-1,3-propanediamine
CAS 75178-96-0
Summenformel C8H18N2O2
Menge 5 g
Synonym 1-Boc-amino-1,3-propanediamine, 1,1-Dimethylethyl (3-aminopropyl)carbamate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-aminopropane, N-BOC-1,3-diaminopropane, 1,1-Dimethylethyl N-[2-[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate, 2-[2-[2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]ethyl Bromide, tert-Butyl (2-(2-(2-bromoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCN
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(3-aminopropyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
Formelmasse 174.1368