Learn More
N-Boc-1,4 -Diaminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412988
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15412988 1 mL 1 Milliliter
15402988 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56499.XF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68076-36-8 | C9H20N2O2 | 188.271 g/mol
N-Boc-1,4-diaminobutane is used in preparation of pharmacologically active compounds, preparation of spermidine analogues and in introduction of a C4-spacer. It serve as intermediates of medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-1,4-Diaminobutan wird zur Herstellung pharmakologisch aktiver Verbindungen, zur Herstellung von Spermidin-Analoga und zur Einführung eines C4-Spacers verwendet. Es dient als Zwischenprodukte der Medizin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68076-36-8
Summenformel C9H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.271
MDL-Nummer MFCD00210019
InChI-Schlüssel ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-4-aminobutyl carbamate, n-boc-1,4-butanediamine, n-boc-1,4-diaminobutane, tert-butyl 4-aminobutyl carbamate, tert-butyl 4-aminobutylcarbamate, boc-1,4-diaminobutane, n-boc-1,4-butandiamine, n-4-aminobutyl carbamic acid tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, mono-4-n-boc-1,4-diaminobutane
PubChem CID 4351
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(4-aminobutyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-1,4-diaminobutane
Strukturformel (CH3)3COCONH(CH2)4NH2
Brechungsindex 1.46
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1937878
Dichte 0.984
Menge 1 mL
Flammpunkt 109°C (228°F)
Formelmasse 188.27
Reinheit (%) 98%