Learn More
N-Boc-1-Boc-L-tryptophan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Boc-1-Boc-L-tryptophan is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Boc-1-boc-L-tryptophan wird im Allgemeinen als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (1 mM in 2 ml).
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-1-Boc-L-tryptophan |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethylformamide (1 mmole in 2 ml). |
| Formelmasse | 404.46 |
| Reinheit (%) | 95% |