Learn More
N-Boc-1-Boc-L-tryptophan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479058
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15479058 5 g 5 Gramm
15469058 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15479058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62542.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 144599-95-1 | C21H28N2O6 | 404.46 g/mol
N-Boc-1-Boc-L-tryptophan is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-1-boc-L-tryptophan wird im Allgemeinen als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (1 mM in 2 ml).
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144599-95-1
Summenformel C21H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 404.46
MDL-Nummer MFCD00270520
InChI-Schlüssel FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
Synonym boc-trp boc-oh, s-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-trp boc-oh, ambotzbaa1140, nalpha,1-di-boc-l-tryptophan, n,n'-di-t-butyloxycarbonyl-l-tryptophane, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxy carbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 7020330
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Indol-3-yl]Propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CN(C(=O)OC(C)(C)C)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-1-Boc-L-tryptophan
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide (1 mmole in 2 ml).
Formelmasse 404.46
Reinheit (%) 95%