Learn More
N-Boc-1H-pyrazol-1-carboxamidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480698 5 g 5 Gramm
15470698 1 g 1 Gramm
15490698 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54394.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 152120-61-1 | C9H14N4O2 | 210.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152120-61-1
Summenformel C9H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.237
MDL-Nummer MFCD00216663
InChI-Schlüssel IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1-guanylpyrazole, n-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-boc-pyrazole-1-carboxamidine, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, tert-butyl 1e-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1 h-pyrazole-1-carboxamidine, h-pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-n-t-butyloxycarbonyl-1-carboxamidine, tert-butoxy-n-iminopyrazolylmethyl carboxamide, tert-butyl imino 1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
PubChem CID 9605068
IUPAC-Name Tert-Butyl (NE)-N-[Amino(Pyrazol-1-yl)Methyliden]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N1C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Menge 5 g
Beilstein 6141956
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) ≥98%