Learn More
N-Boc-1H-pyrazol-1-carboxamidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490698 25 g 25 Gramm
15470698 1 g 1 Gramm
15480698 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54394.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 152120-61-1 | C9H14N4O2 | 210.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 152120-61-1
Summenformel C9H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.237
MDL-Nummer MFCD00216663
InChI-Schlüssel IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1-guanylpyrazole, n-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-boc-pyrazole-1-carboxamidine, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, tert-butyl 1e-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1 h-pyrazole-1-carboxamidine, h-pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-n-t-butyloxycarbonyl-1-carboxamidine, tert-butoxy-n-iminopyrazolylmethyl carboxamide, tert-butyl imino 1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
PubChem CID 9605068
IUPAC-Name Tert-Butyl (NE)-N-[Amino(Pyrazol-1-yl)Methyliden]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N1C=CC=N1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Menge 25 g
Beilstein 6141956
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.