Learn More
N-Boc-2 -Methyl-D-Serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499527 1 g 1 Gramm
15409537 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52787.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84311-18-2 | Molecular Formula: C9H17NO5 | Molecular Weight: 219.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84311-18-2
Summenformel C9H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 219.237
MDL-Nummer MFCD02682596
InChI-Schlüssel FWRXDSRYWWYTPD-SECBINFHSA-N
Synonym r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-boc-alpha-methyl-d-serine, boc-alpha-methyl-d-ser, boc-me-d-ser-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, boc-d-alpha-methylserine, boc-a-methyl-d-ser, n-boc-a-methyl-d-serine, n-boc-2-methyl-d-serine, n-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-d-serine
PubChem CID 24749404
IUPAC-Name (2R)-3-Hydroxy-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-2-methyl-D-serine
Menge 1 g
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 97%