Learn More
N-Boc-2-Methyl-D-Serin-Methylester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489147 1 g 1 Gramm
15499147 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52421.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 188476-33-7 | Molecular Formula: C10H19NO5 | Molecular Weight: 233.264 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188476-33-7
Summenformel C10H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 233.264
MDL-Nummer MFCD06797553
InChI-Schlüssel OUUNEDPIBZNRMT-SNVBAGLBSA-N
Synonym n-boc-alpha-methyl-d-serine methyl ester, n-boc-2-methyl-d-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-d-serine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoate, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoate
PubChem CID 10752097
IUPAC-Name Methyl-(2R)-3-hydroxy-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(CO)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-2-methyl-D-serine methyl ester
Menge 1 g
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 97%