Learn More
N-Boc-2-Methyl-L-Serin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489317
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15489317 250 mg 250 Milligramm
15479317 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15489317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52570.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 84311-19-3 | C9H17NO5 | 219.24 g/mol
N-Boc-2-methyl-L-serine is used as a cocatalyst in the Diels-Alder reactions between cyclopentadiene and methyl acrylate in the presence of Lewis acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-2-Methyl-L-Serin wird als Kokatalysator in den Diels-Alder-Reaktionen zwischen Cyclopentadien und Methylacrylat in Gegenwart von Lewis-Säuren verwendet.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Wasser und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84311-19-3
Summenformel C9H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
MDL-Nummer MFCD02682593
InChI-Schlüssel FWRXDSRYWWYTPD-VIFPVBQESA-N
Synonym n-boc-alpha-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, boc-alpha-methyl-l-ser, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-2-methylpropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-2-methylserine, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-2-methyl, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-boc-a-methylserine, boc-a-methyl-l-ser
PubChem CID 12991620
IUPAC-Name (2S)-3-Hydroxy-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@](C)(CO)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-2-methyl-L-serine
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide.
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 97%