Learn More
N-Boc-3,3-Diphenyl-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488567
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488567 1 g 1 Gramm
15408577 250 mg 250 Milligramm
15498567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52063.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 138662-63-2 | C20H23NO4 | 341.407 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138662-63-2
Summenformel C20H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 341.407
MDL-Nummer MFCD00191186
InChI-Schlüssel TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
Synonym boc-l-3,3-diphenylalanine, boc-3,3-diphenyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, s-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-l-phenylalanine, boc-beta-phenyl-phe-oh, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3,3-diphenylpropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, pubchem20362
PubChem CID 2761487
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3,3-diphenylpropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
Schmelzpunkt 160°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 4880641
Formelmasse 341.41
Reinheit (%) 95%