Learn More
N-Boc-3,4-Dichlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438547 1 g 1 Gramm
15458547 250 mg 250 Milligramm
15448547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52053.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80741-39-5 | Molecular Formula: C14H16Cl2NO4 | Molecular Weight: 333.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80741-39-5
Summenformel C14H16Cl2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 333.19
MDL-Nummer MFCD00273436
InChI-Schlüssel UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M
Synonym boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine
PubChem CID 2734501
IUPAC-Name (2S)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Menge 1 g
Beilstein 6426101
Formelmasse 334.2
Reinheit (%) 95%