Learn More
N-Boc-3-Fluoro-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488477
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15488477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51988.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 114873-01-7 | C14H18FNO4 | 283.299 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114873-01-7
Summenformel C14H18FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 283.299
MDL-Nummer MFCD00672522
InChI-Schlüssel FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
PubChem CID 2734492
IUPAC-Name (2S)-3-(3-Fluorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
Menge 1 g
Beilstein 5347375
Optische Drehung +6.5° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 283.3
Reinheit (%) 95%