Learn More
N-Boc-3-Hydroxy-L-Valin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439167 250 mg 250 Milligramm
15429167 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52429.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102507-13-1 | C10H19NO5 | 233.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102507-13-1
Summenformel C10H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 233.26
MDL-Nummer MFCD03094792
InChI-Schlüssel SZVRVSZFEDIMFM-ZCFIWIBFSA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-n-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy-l-valine, 2s-2-n-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-hydroxy
PubChem CID 11075314
IUPAC-Name (2S)-3-Hydroxy-3-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-hydroxy-L-valine
Menge 250 mg
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 97%