Learn More
N-Boc-4,4-Difluor-L-Prolin-Methyl-Ester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487715
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487715 250 mg 250 Milligramm
11362859 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15487715
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27727.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 203866-17-5
Summenformel C11H17F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.26
MDL-Nummer MFCD03094918
InChI-Schlüssel RQDZKOOUQIDZOG-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-tert-butyl 2-methyl 4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-4,4-difluoro-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-4,4-difluoro-l-proline methyl ester, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline methyl ester, methyl s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate, boc-l-pro 4,4-difluoro-ome, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline methyl ester, s-4,4-difluoro-n-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 11129200
SMILES COC(=O)C1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4,4-difluoro-L-proline methyl ester
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S)-4,4-difluorpyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Formelmasse 265.26
Reinheit (%) 98%