Learn More
N-Boc-4,4-Difluor-L-Prolin-Methyl-Ester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030180
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487715
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27727.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 203866-17-5
Summenformel C11H17F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.26
MDL-Nummer MFCD03094918
InChI-Schlüssel RQDZKOOUQIDZOG-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-tert-butyl 2-methyl 4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-4,4-difluoro-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-4,4-difluoro-l-proline methyl ester, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline methyl ester, methyl s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate, boc-l-pro 4,4-difluoro-ome, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline methyl ester, s-4,4-difluoro-n-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 11129200
SMILES COC(=O)C1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4,4-difluoro-L-proline methyl ester
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S)-4,4-difluorpyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Formelmasse 265.26
Reinheit (%) 98%