Learn More
N-Boc-4-Jod-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458417 5 g 5 Gramm
15468417 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51960.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62129-44-6 | C14H18INO4 | 391.21 g/mol
N-Boc-4-iodo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a p-iodo phenyl alanine derivative with N-Boc protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-4-iodo-L-Phenylalanin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als p-iodo-Phenylalanin-Derivat mit N-Boc-Schutz verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62129-44-6
Summenformel C14H18INO4
Molekulargewicht (g/mol) 391.21
MDL-Nummer MFCD00037119
InChI-Schlüssel JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
Synonym boc-4-iodo-l-phenylalanine, boc-phe 4-i-oh, boc-l-4-iodophenylalanine, boc-l-phe 4-i-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, boc-4'-iodo-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-n-tert-butoxycarbonyl-4-iodophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-iodo-l-phenylalanine
PubChem CID 2755956
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4-iodo-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 150°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4503851
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +22.5° (c=1 in Ethyl Acetate)
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Iodphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Formelmasse 391.21
Reinheit (%) 98%