Learn More
N-Boc-4-Methyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in den Bereichen Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine |
| Schmelzpunkt | 84°C to 88°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 5381557 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Optische Drehung | +16° (c=1 in Methanol) |
| IUPAC-Name | (2S)-3-(4-Methylphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure |
| Formelmasse | 279.34 |
| Reinheit (%) | 95% |