Learn More
N-Boc-4-Methylen-L-Prolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15463767
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15463767 250 mg 250 Milligramm
11322899 1 g 1 Gramm
11332899 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27746.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Als wichtige Zwischenprodukte in verschiedenen Bereichen wie Peptidsynthese, asymmetrische Synthese, medizinische Chemie und Polymerchemie. Die Fluorproline wurden aus handelsüblichen N-Boc-4-methylen-L-prolin synthetisiert.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84348-38-9
Summenformel C11H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
MDL-Nummer MFCD01861787
InChI-Schlüssel ULLGRIBXGPATMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4-methylene-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-boc-s-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-methylene-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-methylene-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-4-methylene-l-prolne, n-t-boc-4-methylene-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4-methyleneproline
PubChem CID 21727417
IUPAC-Name (2S)-4-Methyliden-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)CC1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4-methylene-L-proline
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 227.26
Reinheit (%) 97%