Learn More
N-Boc-4-Oxo-L-Prolin-Methyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352969 5 g 5 Gramm
15493777 250 mg 250 Milligramm
11342969 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27782.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102195-80-2
Summenformel C11H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 243.259
MDL-Nummer MFCD01861778
InChI-Schlüssel UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
PubChem CID 10988485
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
Schmelzpunkt 35°C to 40°C
Menge 5 g
Formelmasse 243.26
Reinheit (%) 97%