missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-4-Oxo-L-Prolin-Methyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7030226
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15493777 250 mg 250 Milligramm
11342969 1 g 1 Gramm
11352969 5 g 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15493777

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27782.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 102195-80-2
Summenformel C11H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 243.259
MDL-Nummer MFCD01861778
InChI-Schlüssel UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
PubChem CID 10988485
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
Schmelzpunkt 35°C to 40°C
Menge 250 mg
Formelmasse 243.26
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.