Learn More
N-BOC-4-Piperidinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470894 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10470894 1 g Glasflasche 1 Gramm
10585904 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470894 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123855-51-6 | C11H21NO3 | 215.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123855-51-6
Summenformel C11H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.29
MDL-Nummer MFCD02094488
InChI-Schlüssel CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol
PubChem CID 2764081
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(Hydroxymethyl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-4-Piperidinemethanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-4-piperidinemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.