Learn More
N-Boc-5-oxo-D-Prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494918
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15494918 1 g 1 Gramm
15414928 250 mg 250 Milligramm
15404928 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494918 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58701.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 160347-90-0 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutische Zwischenprodukte und als Anästhetikum verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 160347-90-0
Summenformel C10H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 229.232
MDL-Nummer MFCD08458561
InChI-Schlüssel MJLQPFJGZTYCMH-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-pyr-oh, r-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-d-pyroglutamic acid, 2r-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-d-pglu-oh, ambotzbaa5600, n-boc-5-oxo-d-proline
PubChem CID 18645552
IUPAC-Name (2R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-5-oxo-D-proline
Schmelzpunkt 111°C to 116°C
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 229.23
Optische Drehung +35° (c=1 in Chloroform)
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Reinheit (%) 97%