Learn More
N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-Prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11936731 5 g 5 Gramm
11926731 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11936731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441880050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 87691-27-8 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87691-27-8
Summenformel C10H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 231.25
MDL-Nummer MFCD02094406
InChI-Schlüssel BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, cis-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-cis-1-n-boc-4-hydroxy-proline, boc-cishyp-oh, boc-cis-4-hydroxy-l-proline, cis-n-boc-4-hydroxy-l-proline, unii-h4ycj0kw0u, h4ycj0kw0u, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 688614
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137.0°C to 143.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Spezifische Drehung − 49.60
IUPAC-Name (2S,4S)-4-Hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
Formelmasse 231.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.