Learn More
N-Boc-D-Alanin ,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435357
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11435357 25 g 25 Gramm
11425357 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11435357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22706.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7764-95-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7764-95-6
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00063123
InChI-Schlüssel QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-alanine, boc-d-ala-oh, n-boc-d-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-alpha-t-boc-d-alanine, boc-d-ala, n-t-butoxycarbonyl-d-alanine, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 637606
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-alanine
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Menge 25 g
Beilstein 2048396
Optische Drehung +26° (c=2 in Acetic Acid)
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) ≥98%