Learn More
N-Boc-D-Alanin ,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-alanine |
| Schmelzpunkt | 81°C to 84°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2048396 |
| Optische Drehung | +26° (c=2 in Acetic Acid) |
| Formelmasse | 189.21 |
| Reinheit (%) | ≥98% |