Learn More
N-Boc-D-Asparaginsäure 1-Benzylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408758
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408758 1 g 1 Gramm
15428758 250 mg 250 Milligramm
15418758 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62210.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 92828-64-3 | C16H21NO6 | 323.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92828-64-3
Summenformel C16H21NO6
Molekulargewicht (g/mol) 323.35
MDL-Nummer MFCD00038264
InChI-Schlüssel LDRWTKQWSXGSTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-asp-obzl, r-4-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-benzyloxy-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, d-aspartic acid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 1-phenylmethyl ester, boc-d-aspartic acid a-benzyl ester, boc-d-aspartic acid-1-benzyl ester, boc-d-aspartic acid, a-benzyl ester, boc-d-aspartic acid benzylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-aspartic acid 1-benzyl ester
PubChem CID 11759109
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-aspartic acid 1-benzyl ester
Farbe Weiß
IUPAC-Name (3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansäure
Menge 1 g
Formelmasse 323.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver