Learn More
N-Boc-D-Asparaginsäure 4-Benzylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458598
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458598 25 g 25 Gramm
15438598 1 g 1 Gramm
15448598 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62000.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51186-58-4 | C16H21NO6 | 323.345 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-D-Asparaginsäure 4-Benzylester wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51186-58-4
Summenformel C16H21NO6
Molekulargewicht (g/mol) 323.345
MDL-Nummer MFCD00038255
InChI-Schlüssel SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
PubChem CID 6994663
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester
Menge 25 g
Beilstein 2305471
Formelmasse 323.34
Reinheit (%) 98%