Learn More
N-Boc-D-beta-prolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434238
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15434238 1 g 1 Gramm
15444238 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15434238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57825.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (DMSO).
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72925-16-7
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
MDL-Nummer MFCD03094727
InChI-Schlüssel HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-n-boc-beta-proline, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-3-carboxyl pyrrolidine, boc-l-beta-proline, n-boc-d-beta-proline, r-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 3r
PubChem CID 1512491
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-beta-proline
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Optische Drehung −15° (c=0.8 in Chloroform)
IUPAC-Name (3R)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Pyrrolidin-3-Carbonsäure
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%