Learn More
N-Boc-D-Glutaminsäure1-Benzyl-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026125
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11435047 1 g 1 Gramm
11445047 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11435047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21944.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 34404-30-3 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34404-30-3
Summenformel C17H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 337.372
MDL-Nummer MFCD00038266
InChI-Schlüssel CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-d-glu-obzl, boc-d-glutamic acid 1-benzyl ester, n-boc-d-glutamic acid 1-benzyl ester, n-boc-d-glutamic acid benzyl ester, 1-benzyl n-boc-l-glutamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamic acid 1-benzyl ester, 4r-5-benzyloxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu-obn, pubchem12942, 1-benzyl n-boc-d-glutamate
PubChem CID 7010515
IUPAC-Name (4R)-4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Menge 1 g
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 99%