Learn More
N-Boc-D-Glutaminsäure-1 -tert-Butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478848
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478848 1 g 1 Gramm
15498848 250 mg 250 Milligramm
15488848 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62320.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 73872-71-6 | C14H25NO6 | 303.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73872-71-6
Summenformel C14H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 303.36
MDL-Nummer MFCD00076926
InChI-Schlüssel YMOYURYWGUWMFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-glu-otbu, r-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 4r-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu-o-t-bu, n-boc-d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, d-glutamicacid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7018746
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Farbe Braun bis Weiß
IUPAC-Name 5-(tert-Butoxy)-4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-oxopentansäure
Menge 1 g
Formelmasse 303.35
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver