Learn More
N-Boc-D-prolinal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346799
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11346799 1 g 1 Gramm
11451140 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11346799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26294.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73365-02-3
Summenformel C10H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD01321389
InChI-Schlüssel YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
IUPAC-Name Tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-prolinal
Dichte 1.06
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4618
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Optische Drehung +88° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 97%