Learn More
N-Boc-D-prolinol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469029
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469029 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15469029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16268.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-prolinol
CAS 83435-58-9
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Summenformel C10H19NO3
MDL-Nummer MFCD00040580
Menge 1 g
Synonym boc-d-prolinol, n-boc-d-prolinol, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, 1-boc-d-prolinol, boc-d-pro-ol, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinol, n-t-boc-d-prolinol, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate
InChI-Schlüssel BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
Optische Drehung +54° (c=5 in Methanol)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R)-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 201.266
PubChem CID 688279
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 99%