Learn More
N-Boc-DL-Alanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041480
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15478808 25 g 25 Gramm
15488808 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15478808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62266.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3744-87-4 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3744-87-4
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.211
MDL-Nummer MFCD00063124
InChI-Schlüssel QVHJQCGUWFKTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-alanine, boc-dl-ala-oh, 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-dl-alanine, 2-n-boc-amino-propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl alanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-propionic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 268471
IUPAC-Name 2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-DL-alanine
Menge 25 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%