Learn More
N-Boc-DL-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499698
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499698 25 g 25 Gramm
15479698 1 g 1 Gramm
15489698 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63164.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4530-18-1 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4530-18-1
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.309
MDL-Nummer MFCD00558969
InChI-Schlüssel ZYJPUMXJBDHSIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-phenylalanine, boc-dl-phe-oh, n-boc-dl-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl phenylalanine, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, n-t-boc-phenylalanine
PubChem CID 269698
IUPAC-Name 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-DL-phenylalanine
Menge 25 g
Formelmasse 265.3
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest