Learn More
N-Boc-DL-Prolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031314
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15455067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32347.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 59433-50-0 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59433-50-0
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.249
MDL-Nummer MFCD00520915
InChI-Schlüssel ZQEBQGAAWMOMAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-pro-oh, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl proline, n-boc-dl-proline, boc-dl-proline, 1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 268472
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-DL-proline
Schmelzpunkt 101°C to 104°C
Menge 250 mg
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 98%