Learn More
n-Boc-Glycinamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458638 5 g 5 Gramm
15468638 250 mg 250 Milligramm
15448638 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62053.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35150-09-5 | C7H14N2O3 | 174.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35150-09-5
Summenformel C7H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
MDL-Nummer MFCD08275106
InChI-Schlüssel RHONTQZNLFIDCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycinamide, tert-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate, boc-gly-nh2, tert-butyl n-carbamoylmethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-l-glycinamide, carbamic acid, 2-amino-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamoylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, boc-glycine amide, t-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate
PubChem CID 10910064
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-amino-2-oxoethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Boc-glycinamide
Farbe Weiß
Strukturformel (CH3)3COCONHCH2CONH2
Menge 5 g
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest