Learn More
N-Boc-Glycin N-succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-glycine N-succinimidyl ester |
| Schmelzpunkt | 165°C to 167°C |
| Summenformel | C15H24N2O6 |
| MDL-Nummer | MFCD00022585 MFCD00022585 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1549242 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Synonym | boc-ile-osu, boc-l-isoleucine hydroxysuccinimide ester, boc-l-isoleucine n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoate, boc-lle-osu, boc-ile-osu hplc, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-isoleucine succinimidyl ester, 1-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-isoleucyl oxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-3-methyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanoate |
| InChI-Schlüssel | FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Mehr anzeigen |