Learn More
N-Boc-Guanidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449778
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15449778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63206.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 219511-71-4 | C6H13N3O2 | 159.189 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-guanidin, wird als Guanidinylierungsmittel und zur Synthese von 2-Aminoimidazolen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten Alkoholen, Estern (z. B. Ethylacetat), Ketonen (z. B. Aceton), Acetonitril und Dichlormethan. Nicht löslich in Diethylether und Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeit- und wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219511-71-4
Summenformel C6H13N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 159.189
MDL-Nummer MFCD20547465
InChI-Schlüssel UMOZLQVSOVNSCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-guanidine, n-boc-guanidine, 1-tert-butoxycarbonyl guanidine, tert-butyl n-carbamimidoylcarbamate, boc guanidine, 1-boc-guanidine, tert-butyl n-diaminomethylidene carbamate, tert-butoxycarbonylguanidine, acmc-209x9z
PubChem CID 11378649
IUPAC-Name tert-Butyl N-(diaminomethyliden)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-guanidine
Schmelzpunkt 170°C to 175°C
Farbe Weiß
Strukturformel (CH3)3OCONHC(=NH)NH2
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in most alcohols,esters (e.g.,ethyl acetate),ketones (e.g.,acetone),acetonitrile,and dichloromethane. Not soluble in diethyl ether and hexane.
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver