Learn More
N-Boc-Hydroxylamin, TRC
Artikelnummer. 30337259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337259 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337259 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB65647025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-hydroxylamine
CAS 36016-38-3
Summenformel C5H11NO3
Menge 25 g
Synonym N-Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl N-Hydroxycarbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydroxylamine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)hydroxylamine, N-Boc-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, N-t-Butyloxycarbonyl Hydroxylamine, NSC 131086, NSC 144620, tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, tert-Butoxyhydroxamic Acid, tert-Butyl N-Hydroxycarbamate, tert-Butyl Hydroxycarbamate
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,3)9-4(7)6-8/h8H,1-3H3,(H,6,7)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
IUPAC-Name Tert-butyl-N-hydroxycarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Formelmasse 133.0739