Learn More
N-Boc-L-Alaninamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
N-Boc-L-alaninamide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Alaninamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder 1%iger Essigsäure.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
N-Boc-L-Alaninamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder 1%iger Essigsäure.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-alaninamide |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water or 1% acetic acid. |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-(1-carbamoylethyl)carbamat |
| Formelmasse | 188.22 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Physikalische Form | Fest |