Learn More
N-Boc-L-Allylglycin, TRC
Codice prodotto. 30336062
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dimensione della confezione:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
30336062 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30336062 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB600500250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-Allylglycine
CAS 90600-20-7
Summenformel C10H17NO4
Menge 250 mg
Synonym (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-pentenoic acid, BOC-L-Allylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-allylglycine, N-BOC-L-Allylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-allylglycine, (S)-N-Boc-Allylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C10H17NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enolsäure
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
Formelmasse 215.1158
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.