Learn More
N-Boc-L-beta-prolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
N-Boc-L-beta-proline is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-beta-prolin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
N-Boc-L-beta-prolin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-beta-proline |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (slightly). |
Optische Drehung | +15° (c=0.8 in Chloroform) |
Formelmasse | 215.25 |
Reinheit (%) | 95% |